missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R,4S)-1-t-Boc-3-[(triethylsilyl)oxy]-4-phenyl-2-azetidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,4S)-1-t-Boc-3-[(triethylsilyl)oxy]-4-phenyl-2-azatidinon |
| CAS | 149198-47-0 |
| Molekylformel | C20 H31 N O4 Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Azetidinecarboxylic acid, 2-oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,4S)-, 1-Azetidinecarboxylic acid, 2-oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R-cis)-, (3R,4S)-2-Oxo-4-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]-1-azetidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (3R,4S)-2-oxo-4-phenyl-3-(triethylsilyloxy)azetidin-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO4Si/c1-7-26(8-2,9-3)25-17-16(15-13-11-10-12-14-15)21(18(17)22)19(23)24-20(4,5)6/h10-14,16-17H,7-9H2,1-6H3/t16-,17+/m0/s1 |
| LEDER | CC[Si](CC)(CC)O[C@@H]1[C@@H](N(C(=O)OC(C)(C)C)C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3R,4S)-2-oxo-4-phenyl-3-triethylsilyloxyazetidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.55 |
| Formel vikt | 377.2022 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?