Läs mer
(3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one, TRC
Produktkod. 30398991
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30398991 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE97500210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ezetimibe N-phenyl-d4
CAS 1093659-90-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C24 2H4 H17 F2 N O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, Ezetimibe-d4, Ezetimibe-D4 (N-(4-fluorophenyl-D4)), Ezetimibe-d4 [N-(4-fluorophenyl-d4)]
InChI formel InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1/i7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c(N2[C@@H]([C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(O)cc4)c([2H])c([2H])c1F
IUPAC-namn (3R,4S)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 413.45
Formel vikt 413.1741