Läs mer
(3R,4S)-3-[(Triethylsilyl)oxy]-4-phenyl-2-azetidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,4S)-3-[(Triethylsilyl)oxy]-4-phenyl-2-azetidinone |
| CAS | 149140-54-5 |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 Si |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2Si/c1-4-19(5-2,6-3)18-14-13(16-15(14)17)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1 |
| LEDER | CC[Si](CC)(CC)O[C@@H]1[C@@H](NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (3R,4S)-4-phenyl-3-triethylsilyloxyazetidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.43 |
| Formel vikt | 277.1498 |