Läs mer
(3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006648 25 g 25g
31001112 250 mg 250mg
31005296 10 g 10g
30996371 5 g 5g
30998181 100 mg 100mg
30993904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31006648 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10562425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material (3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
CAS 5336-08-3
Molekylformel C5H8O5
MDL-nummer MFCD00063241
Kvantitet 25 g
LEDER O[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)C(O1)=O
Molekylvikt (g/mol) 148.11
Procent renhet 95%