missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide), Mikromol™
Beskrivning
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| CAS | 2165523-96-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide, Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S/c6-5(9)3-1-10-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?