missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 125971-93-9 |
| Molekylformel | C11 H19 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 6-cyano-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5R)-, Hexanoic acid, 6-cyano-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,R*)]-, (3R,5R)-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5R)-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, [R-(R*,R*)]-tert-Butyl 6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate, tert-Butyl (3R,5R)-6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-9(14)6-8(13)4-5-12/h8-9,13-14H,4,6-7H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC#N |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3R,5R)-6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?