missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Ammonium Salt (Tenivastatin Ammonium Salt), Mikromol™

Produktkod. 30051486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051486 25 mg
17913506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0158.130025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Ammonium Salt (Tenivastatin Ammonium Salt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Simvastatin Hydroxy Acid, Ammonium Salt
CAS 139893-43-9
Analyt- eller komponentnamn Simvastatin Hydroxy Acid, Ammonium Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C25 H39 O6 . H4 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Simvastatin Imp. A (EP), Tenivastatin Calcium, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ammonium salt (1:1), (betaR,deltaR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta-dihydroxy-2,6-dimethyl-, monoammonium salt, (betaR,deltaR,1S,2S,6R,8S,8aR)- (9CI), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta-dihydroxy-2,6-dimethyl-, monoammonium salt, [1S-[1alpha(betaS*,deltaS*),2alpha,6beta,8beta,8aalpha]]-, Ammonium simvastatin, Simvastatin acid ammonium salt, Simvastatin ammonium salt, Simvastatin carboxylic acid ammonium salt, Simvastatin Impurity A as Ammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
LEDER [NH4+].CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC-namn azanium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvikt (g/mol) 453.61
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 453.309 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.