Läs mer
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimetylbutanyl)oxy]-2,6-dimetyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronafthal-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansyra natriumsalt, Mikromol™
Produktkod. 17902816
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17902816 100 mg
1 options
Produktkod. 17902816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0158.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimetylbutanyl)oxy]-2,6-dimetyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronafthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansyra natriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
CAS 101314-97-0
Analyt- eller komponentnamn (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C25 H39 O6 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Simvastatin Imp. A (EP), (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, Simvastatin Imp. A (EP) as Sodium Salt, Tenivastatin Sodium Salt, Simvastatin Hydroxy Acid Sodium Salt, Simvastatin Impurity A as Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C25H40O6.Na/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
LEDER [Na+].CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC-namn natrium; (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetylbutanoyloxi)-2,6-dimetyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronafthal-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
Molekylvikt (g/mol) 458.56
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 458,2644 g/mol