Läs mer
(3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-metoxyheptansyra kalciumsalt (3-O-metylatorvastatin kalciumsalt), Mikromol™
Beskrivning
(3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-metyletyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-metoxyheptansyra kalciumsalt (3-O-metylatorvastatin kalciumsalt)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt (3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt) |
| CAS | 887196-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt (3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | 2 C34 H36 F N2 O5 . Ca |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. G (EP), Atorvastatin Imp. G (EP), (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. G (EP) as Calcium Salt, 3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity G as Calcium Salt, Atorvastatin Impurity G as Calcium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C34H37FN2O5.Ca/c2*1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(42-3)21-29(39)40;/h2*4-17,22,27-28,38H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*27-,28-;/m11./s1 |
| LEDER | [Ca+2].CO[C@H](C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4)CC(=O)[O-].CO[C@H](C[C@H](O)CCn5c(C(C)C)c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c5c8ccc(F)cc8)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalcium; (3R,5R)-7-[2-(4-fluorfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-metoxyheptanoat |
| Visa mer |