Läs mer
(3R,5R)-Atorvastatin Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5R)-Atorvastatin Amide |
| Analyt- eller komponentnamn | (3R,5R)-Atorvastatin Amide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C33H36FN3O4/c1-21(2)31-30(33(41)36-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)37(31)18-17-26(38)19-27(39)20-28(35)40/h3-16,21,26-27,38-39H,17-20H2,1-2H3,(H2,35,40)(H,36,41)/t26-,27-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 557.269 |