missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R,5S)-1-Benzyl-3,5-dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5S)-1-Benzyl-3,5-dimethylpiperazine |
| CAS | 55115-99-6 |
| Molekylformel | C13H20N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | rel-(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)piperazine, 1-Benzyl-cis-3,5-dimethylpiperazine, cis-4-Benzyl-2,6-dimethylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2/c1-11-8-15(9-12(2)14-11)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,11-12,14H,8-10H2,1-2H3/t11-,12+ |
| LEDER | C[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)C[C@H](C)N1 |
| IUPAC-namn | (3S,5R)-1-benzyl-3,5-dimethylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.31 |
| Formel vikt | 204.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?