missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R,5S)-5-[(S)-8-Fluoro-4-isopropyl-2-(N-metylmetylsulfonamido)-5,6-dihydrobenzo[h]kinazolin-6-yl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5S)-5-[(S)-8-Fluoro-4-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)-5,6-dihydrobenzo[h]quinazolin-6-yl]-3,5-dihydroxypentanoic Acid Sodium Salt |
| Molekylformel | C22H27FN3NaO6S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (βR,ΔS,6S)-8-Fluoro-5,6-dihydro-β,Δ-dihydroxy-4-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]benzo[h]quinazoline-6-pentanoic Acid Sodium Salt, Rosuvastatin Impurity 2 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28FN3O6S.Na/c1-11(2)20-17-10-16(18(28)8-13(27)9-19(29)30)15-7-12(23)5-6-14(15)21(17)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h5-7,11,13,16,18,27-28H,8-10H2,1-4H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t13-,16+,18+;/m1./s1 |
| LEDER | FC1=CC=C(C2=NC(N(C)S(=O)(C)=O)=NC(C(C)C)=C2C[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)C3=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.52 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?