missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt, Mikromol

Produktkod. 30459329
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459329 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459329 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0936.170025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt
CAS 1714147-47-3
Analyt- eller komponentnamn S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin Calcium Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C25 H33 F N3 O7 S . Ca
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Calcium Salt, Calcium (3R,5S,E)-7-{4-(4-fluorophen, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl](methyl)amino]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Calcium Salt
InChI formel InChI=1S/2C25H34FN3O7S.Ca/c2*1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h2*6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*11-10+;/t2*18-,19-;/m11./s1
Lösningstyp Neat
LEDER [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O
IUPAC-namn calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl-methylamino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvikt (g/mol) 1117.296
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 1116.367 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.