Läs mer
(3R,5S)-rel-5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-2-pyrrolidinone (Racemic Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5S)-rel-5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2101222-51-7 |
| Molekylformel | C18 H19 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone','5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-','(3R,5S)-rel- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO/c1-13-11-17(19-18(13)20)12-14-7-9-16(10-8-14)15-5-3-2-4-6-15/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3,(H,19,20)/t13-,17+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@@H](Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)NC1=O |
| IUPAC-namn | (3R,5S)-3-methyl-5-[(4-phenylphenyl)methyl]pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.35 |
| Formel vikt | 265.147 |