Läs mer
(3R,7aS)-Tetrahydro-3-fenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one, TRC
Produktkod. 30409514
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30409514 250 mg
1 options
Produktkod. 30409514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT295690250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
CAS 103201-79-2
Molekylformel C12H13NO2
Kvantitet 250 mg
Synonym (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1
LEDER O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3
IUPAC-namn (3R,7aS)-3-fenyl-3,6,7,7a-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Formel vikt 203.0946