missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 110548-07-7 |
| Molekylformel | C13H9F2NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | FC1=C(OC[C@@H](C)N2C=C(C(O)=O)C3=O)C2=C3C=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.21 |
| Formel vikt | 281.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?