Läs mer
(3R,S)-Oxidosqualene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,S)-Oxidosqualene |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+ |
| Formel vikt | 426.3862 |