Läs mer
(3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(12,13)15-10-6-7-14-8-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 242.0613 |
| Procent renhet | >95% |