missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC

Produktkod. 30180242
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180242 100 mg
30179786 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT310260100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 219823-47-9
Molekylformel C11H14O4S
Molekylvikt (g/mol) 242.29
Synonym (R)-Toluene-4-sulfonic Acid Tetrahydrofuran-3-yl Ester, (3R)-Tetrahydro-3-furanol 4-Methylbenzenesulfonate;
IUPAC-namn [(3R)-oxolan-3-yl] 4-methylbenzenesulfonate
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@@H]2CCOC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O4S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(12,13)15-10-6-7-14-8-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
Formel vikt 242.0613
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.