missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R-trans)-[2-[3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]ethyl]diphenyl-phosphine Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R-trans)-(2-(3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)cyclohexylidene)ethyl)diphenyl-phosphine Oxide |
| CAS | 139356-39-1 |
| Molekylformel | C32H51O3PSi2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [2-[(3R,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]ethyl]diphenyl-phosphine Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H51O3PSi2/c1-31(2,3)37(7,8)34-27-23-26(24-28(25-27)35-38(9,10)32(4,5)6)21-22-36(33,29-17-13-11-14-18-29)30-19-15-12-16-20-30/h11-21,27-28H,22-25H2,1-10H3/t27-,28-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@@H](CC(=CCP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl-[(1R,3R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(2-diphenylphosphorylethylidene)cyclohexyl]oxy-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.89 |
| Formel vikt | 570.3114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?