Läs mer
(3RS)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one, Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one |
| CAS | 2143535-25-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C24 H32 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one, Ibuprofen Imp. H (EP), Ibuprofen Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O/c1-17(2)14-20-6-10-22(11-7-20)19(5)16-24(25)23-12-8-21(9-13-23)15-18(3)4/h6-13,17-19H,14-16H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CC(=O)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-1-one |
| Visa mer |