Läs mer
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron), Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (C-Demethylondansetron)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C-Demethylondansetron |
| CAS | 99614-03-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | C-Demethylondansetron |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), Ondansetron Imp. G (EP), (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, C-Demethylondansetron, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity G, Ondansetron Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3 |
| LEDER | Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | 3-(imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Visa mer |