Läs mer
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine ((RS)-Tolterodine Methyl Ether), Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine ((RS)-Tolterodine Methyl Ether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine |
| CAS | 124935-88-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H33 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanamine, 2-methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine, N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, N-[3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]-diisopropylamine, (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine, Tolterodine Tartrate Imp. C (EP), Tolterodine Tartrate Impurity C, Tolterodine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3 |
| LEDER | COc1ccc(C)cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-amine |
| Visa mer |