missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide, Mikromol™

Produktkod. 30049352
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049352 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049352 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0834.140025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
CAS 58493-54-2
Analyt- eller komponentnamn (3RS)-3-[(2RS)-(2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H28 N O3 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), (3R)-rel-, Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,R*)- (9CI), Ritropirronium bromide, threo-Glycopyrronium bromide, Glycopyrrolate Erythro Isomer ((RS)-3-[(RS)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide), Glycopyrrolate Erythro Isomer (USP), Glycopyrronium Bromide Imp. N (EP), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,R*)-(+/-)-, Glycopyrronium Bromide Impurity N as Bromide, Glycopyrronium Impurity N as Bromide
InChI formel InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,19+;/m1./s1
LEDER [Br-].C[N+]1(C)CC[C@H](C1)OC(=O)[C@@](O)(C2CCCC2)c3ccccc3
IUPAC-namn [(3R)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl] (2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide
Molekylvikt (g/mol) 398.334
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 397.125 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.