Läs mer
(3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one |
| CAS | 217636-47-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H15 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fenofibrate Imp. C (EP), (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one, Fenofibrate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO3/c1-11(19)12(2)21-16-9-5-14(6-10-16)17(20)13-3-7-15(18)8-4-13/h3-10,12H,1-2H3 |
| LEDER | CC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one |
| Visa mer |