Läs mer
(3RS)-3-(4-Klorfenyl)-N-metyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin Maleat, Mikromol™
Produktkod. 18063930
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063930 100 mg
18020540 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18063930 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0090.13
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(3RS)-3-(4-klorfenyl)-N-metyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amin Malat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Analyt- eller komponentnamn Desmethylchlorphenamine Maleate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
LEDER CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 3-(4-klorofenyl)-N-metyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 376.83
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 376,119 g/mol