Läs mer
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 153139-56-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Related Compound A, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Ondansetron Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C |
| IUPAC-namn | 3-[(dimethylamino)methyl]-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Visa mer |