missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| CAS | 63867-26-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), Methadone Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride, Methadone Hydrochoride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Isodidiavalo Hydrochloride, Methadone Related Compound C as Hydrochloride, Methadone Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Methadone Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18;/h4-13,16H,14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-(dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?