Läs mer
(3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 1141-23-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid, Baclofen Imp. B (EP), Baclofen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H2,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | NC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic acid |
| Visa mer |