Läs mer
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Mikromol™
Beskrivning
(3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| CAS | 1660957-93-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H21 Br2 N2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP), Bromhexine Imp. E (EP), 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Bromhexine Impurity E as Chloride |
| LEDER | [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.61 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |