Läs mer
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
Beskrivning
(3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate (Lorazepam Acetate), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lorazepam Acetate |
| CAS | 2848-96-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lorazepam Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H12 Cl2 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | ((3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl Acetate), Lorazepam Imp. B (EP), Lorazepam USP Related Compound A, Lorazepam USP RC A, (3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate, Lorazepam Acetate, Lorazepam Related Compound A, Lorazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12Cl2N2O3/c1-9(22)24-17-16(23)20-14-7-6-10(18)8-12(14)15(21-17)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-8,17H,1H3,(H,20,23) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O |
| Visa mer |