missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoxi-3-isokinolinkarboxylsyra hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 82586-62-7 |
| Molekylformel | C12 H15 N O4 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.713 |
| Formel vikt | 273.077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?