Läs mer
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoxi-3-isokinolinkarboxylsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30425202
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30425202 5 g
1 options
Produktkod. 30425202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2931905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Molekylformel C12 H15 N O4 . Cl H
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
IUPAC-namn (3S)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 273.713
Formel vikt 273.077