Läs mer
(3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-5-8(2)4-3-7-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 186.08 |