Läs mer
(3S)-1-Azabicyklo[2.2.2]oktan-3-amin dihydroklorid ((3S)-3-aminoquinuclidindihydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30049647
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049647 25 mg
1 options
Produktkod. 30049647 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3779.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(3S)-1-Azabicyklo[2.2.2]oktan-3-amin dihydroklorid ((3S)-3-aminoquinuclidindihydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Analyt- eller komponentnamn (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H14 N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
LEDER Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC-namn (3S)-quinuclidin-3-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 199.121
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198,0691 g/mol