Läs mer
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol ((3S)-3-Quinuclidinol), Mikromol
Produktkod. 30457847
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30457847 25 mg
1 options
Produktkod. 30457847 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1342.060025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol ((3S)-3-Quinuclidinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
CAS 34583-34-1
Analyt- eller komponentnamn (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1
Lösningstyp Neat
LEDER O[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC-namn (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 127.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 127.1 g/mol