missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| CAS | 34583-34-1 |
| Molekylformel | C7 H13 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| IUPAC-namn | (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.18 |
| Formel vikt | 127.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?