Läs mer
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid (Quinaprilat), Mikromol™
Beskrivning
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid (Quinaprilat)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinaprilat |
| CAS | 82768-85-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quinaprilat |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H26 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, (3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]-, CI 928, Quinaprilat, Quinapril Hydrochloride Imp. C (EP), Quinapril Related Compound B, Quinapril Hydrochloride Impurity C, Quinapril Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O5/c1-15(24-19(22(27)28)12-11-16-7-3-2-4-8-16)21(26)25-14-18-10-6-5-9-17(18)13-20(25)23(29)30/h2-10,15,19-20,24H,11-14H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30)/t15-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid |
| Visa mer |