missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[(3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]ättiksyrahydroklorid ((1R,3S)-Benazeprilhydroklorid), Mikromol™

Produktkod. 30051127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051127 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051127 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1229.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

[(3S)-3-[[(1R)-1-(Etoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]ättiksyra Hydroklorid ((1R,3S)-Benazepril Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
CAS 86541-77-7
Analyt- eller komponentnamn (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benazepril Hydrochloride Imp. B (EP), Benazepril Imp. B (EP), Benazepril USP Related Compound B, Benazepril USP RC B, (3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride (1:1), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, Benazepril Related Compound B as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride, Benazepril Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
IUPAC-namn 2-[(3S)-3-[[(2R)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-1-yl]ättiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 460.95
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 460,1765 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.