missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S)-3-(2-Methylpropyl)-pentanedioic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-3-(2-Methylpropyl)-pentanedioic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 181289-25-8 |
| Molekylformel | C10H18O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pregabalin Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-7(2)4-8(5-9(11)12)6-10(13)14-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@@H](CC(C)C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vikt | 202.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?