Läs mer
(3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClO2/c18-17-4-2-1-3-14(17)11-13-5-7-15(8-6-13)20-16-9-10-19-12-16/h1-8,16H,9-12H2/t16-/m0/s1 |