Läs mer
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, Mikromol
Beskrivning
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| CAS | 915095-89-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17H16BrClO2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Empagliflozin Impurity I, (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C1=C(C=CC(=C1)O[C@H]2CCOC2)CC3=CC(=CC=C3Cl)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.66 |
| Visa mer |