Läs mer
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrClO2/c18-14-3-6-17(19)13(10-14)9-12-1-4-15(5-2-12)21-16-7-8-20-11-16/h1-6,10,16H,7-9,11H2/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 366.0022 |