Läs mer
(3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine, 98%
Produktkod. 11397796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397796 1 g 1g
11307806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12927.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114636-31-6 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114636-31-6
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.18
MDL-nummer MFCD00082748
InChI-nyckel HDCCJUCOIKLZNM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3s---3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-yl acetamide, n-3s-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamidopyrrolidine, acetamide, n-3s-3-pyrrolidinyl, n-3-pyrrolidinyl acetamide #, +-n-3r-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamido-pyrrolidine, 3s-3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-ylacetamide
PubChem CID 7021471
IUPAC-namn N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Smältpunkt 52°C to 57°C
Kokpunkt 70°C to 72°C (40 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 4904139
Optisk rotation −46.5° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.