Läs mer
(3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Acetate |
| CAS | 162020-29-3 |
| Molekylformel | C8 H12 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, 3-acetate, (3S,3aR,6aS)-, Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, (3S,3aR,6aS)- (9CI), Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-, (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-5(9)12-7-4-11-8-6(7)2-3-10-8/h6-8H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2OCC[C@H]12 |
| IUPAC-namn | [(3aR,4S,6aS)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0736 |