Läs mer
(3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, TRC
Produktkod. 30352465
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352465 1 g
30352466 100 g
30355904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30352465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3666051G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127913-44-4
Molekylformel C4H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 119.55
Synonym (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-(-)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
IUPAC-namn (3S)-4-chloro-3-hydroxybutanenitrile
LEDER O[C@H](CCl)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m0/s1
Formel vikt 119.0138