Läs mer
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl]-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl)-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)]-3-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 252186-41-7 |
| Molekylformel | C24H39N3O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-(phenylthio)butyl]decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H39N3O3S/c1-24(2,16-28)26-23(30)21-12-17-8-6-7-9-18(17)13-27(21)14-22(29)20(25)15-31-19-10-4-3-5-11-19/h3-5,10-11,17-18,20-22,28-29H,6-9,12-16,25H2,1-2H3,(H,26,30)/t17-,18+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@@H](N)CSc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylsulfanylbutyl]-N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinoline-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.65 |
| Formel vikt | 449.2712 |