Läs mer
(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 238.2045 |