Läs mer
(3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30480744
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480744 1 g
1 options
Produktkod. 30480744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2623551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1049735-29-6
Molekylformel C12H16ClNO3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-16-9-4-2-3-8(5-9)10-6-13-7-11(10)12(14)15;/h2-5,10-11,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,11+;/m1./s1
LEDER OC([C@@H]1[C@@H](C2=CC(OC)=CC=C2)CNC1)=O.Cl
IUPAC-namn (3R,4S)-4-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 257.71
Formel vikt 257.0819