Läs mer
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317609
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317609 25 g 25g
11307609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28137.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105812-81-5
Molekylformel C13H19FNO
Molekylvikt (g/mol) 224.30
MDL-nummer MFCD06658161
InChI-nyckel CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Synonym 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
PubChem CID 2734218
IUPAC-namn [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol
LEDER C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Smältpunkt 93°C to 98°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Optisk rotation −34° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 223.29
Procent renhet 98%